Documenti fondamentali
ENA371177890
Enamine
5-ethyl-4-methylfuran-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
Iupac Name
5-ethyl-4-methyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-3-6-5(2)4-7(11-6)8(9)10/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI
QMMRLBCDHHWYAH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107510
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107510
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)