ENA371177590
Enamine
(3,4-dimethylphenyl)methanethiol
About This Item
Iupac Name
(3,4-dimethylphenyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C9H12S/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI
ZELNMWPKGYYFIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106658
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106658
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)