Documenti fondamentali
ENA371177451
Enamine
4-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzene-1-sulfonyl chloride hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.16
Numero MDL:
Punto di fusione
172-174
Iupac Name
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzenesulfonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2S.ClH/c10-16(14,15)9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13;/h1-4,6-7H,5H2;1H
InChI
BYHSRYRUTBWOQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107385
Melting Point
172-174
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107385
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)