Documenti fondamentali
ENA370562770
Enamine
5-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.05
Numero MDL:
Iupac Name
5-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-2-pyridinecarboxylic acid hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H7NO3.BrH/c1-4-3-8-5(7(10)11)2-6(4)9;/h2-3H,1H3,(H,8,9)(H,10,11);1H
InChI
PEPXDNPSBFSMFX-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104851
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104851
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)