Documenti fondamentali
ENA369383476
Enamine
4-(5-bromo-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.15
Numero MDL:
Iupac Name
4-(5-bromo-1H-benzimidazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C13H10BrN3/c14-9-3-6-11-12(7-9)17-13(16-11)8-1-4-10(15)5-2-8/h1-7H,15H2,(H,16,17)
InChI
BEIVSSVOAYGNSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98871
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98871
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)