Documenti fondamentali
ENA369382815
Enamine
2-chloro-4-methylquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.64
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)13-10(12)9(6)11(14)15/h2-5H,1H3,(H,14,15)
InChI
SRVUMNXHIVGNGA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103082
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103082
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)