Documenti fondamentali
ENA369382680
Enamine
methyl 3-amino-3-cyclopropylpropanoate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.65
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-3-cyclopropylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-10-7(9)4-6(8)5-2-3-5;/h5-6H,2-4,8H2,1H3;1H
InChI
FECZFNCUASNHQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104164
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104164
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)