Documenti fondamentali
ENA369381931
Enamine
2-fluoro-N-(1H-pyrazol-4-yl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.25
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-N-(1H-pyrazol-4-yl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H8FN3O2S/c10-8-3-1-2-4-9(8)16(14,15)13-7-5-11-12-6-7/h1-6,13H,(H,11,12)
InChI
KMIBJPIYOXRHFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101284
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101284
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)