Documenti fondamentali
ENA369381898
Enamine
3-(4-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.19
Numero MDL:
Iupac Name
3-(4-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FN2O2/c11-6-2-1-3-7-10(6)13-8(12-7)4-5-9(14)15/h1-3H,4-5H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI
VIHACMCJARYILD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101221
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101221
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)