Documenti fondamentali
ENA369381689
Enamine
2,2-dimethyl-1-(3-methylphenyl)propan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.29
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-(3-methylphenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C12H19N/c1-9-6-5-7-10(8-9)11(13)12(2,3)4/h5-8,11H,13H2,1-4H3
InChI
YNRFBIYHHSTFGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100721
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100721
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)