ENA360887576
Enamine
5-chloro-2-(oxolan-3-yloxy)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2-(tetrahydro-3-furanyloxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H10ClNO2/c12-9-1-2-11(8(5-9)6-13)15-10-3-4-14-7-10/h1-2,5,10H,3-4,7H2
InChI
YBBMOMLSAPSIDM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99358
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99358
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)