ENA360886816
Enamine
3-amino-2-[(4-chlorophenyl)methyl]propan-1-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-amino-2-(4-chlorobenzyl)-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClNO.ClH/c11-10-3-1-8(2-4-10)5-9(6-12)7-13;/h1-4,9,13H,5-7,12H2;1H
InChI
LWGBKISMCRHVJN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97800
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97800
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)