Documenti fondamentali
ENA358813377
Enamine
ethyl 2-(methylamino)pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21
Numero MDL:
Punto di fusione
49-50
Iupac Name
ethyl 2-(methylamino)nicotinate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-3-13-9(12)7-5-4-6-11-8(7)10-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI
QRZKSXMODOEUOH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98106
Melting Point
49-50
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98106