Documenti fondamentali
ENA358813310
Enamine
3-(5-methylfuran-2-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
Punto di fusione
57-58
Iupac Name
3-(5-methyl-2-furyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-6-2-3-7(11-6)4-5-8(9)10/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI
IGKLZYYMKYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97827
Melting Point
57-58
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97827