Documenti fondamentali
ENA358813001
Enamine
4,6-dichloro-2-ethyl-5-methylpyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.06
Numero MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro-2-ethyl-5-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2/c1-3-5-10-6(8)4(2)7(9)11-5/h3H2,1-2H3
InChI
LNUGIQDTXNTOMO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90363
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90363
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)