Documenti fondamentali
ENA346975033
Enamine
2-{[4-(ethanesulfonyl)phenyl]sulfanyl}benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.41
Numero MDL:
Iupac Name
2-{[4-(ethylsulfonyl)phenyl]sulfanyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4S2/c1-2-21(18,19)12-9-7-11(8-10-12)20-14-6-4-3-5-13(14)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChI
YTHRMBWUTZGQQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95647
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95647
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)