Documenti fondamentali
ENA341296975
Enamine
(prop-2-yn-1-yl)[(quinolin-2-yl)methyl]amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.25
Numero MDL:
Iupac Name
N-(2-quinolinylmethyl)-2-propyn-1-amine
Inchi Code
1S/C13H12N2/c1-2-9-14-10-12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)15-12/h1,3-8,14H,9-10H2
InChI
DFRITLDAMTVHCA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94663
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94663
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)