Documenti fondamentali
ENA341296688
Enamine
(3,4-difluorophenyl)[3-(methylsulfanyl)phenyl]methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.3
Numero MDL:
Iupac Name
(3,4-difluorophenyl)[3-(methylsulfanyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H10F2OS/c1-18-11-4-2-3-9(7-11)14(17)10-5-6-12(15)13(16)8-10/h2-8H,1H3
InChI
HGVQDQGTXQKHMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94288
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94288