Documenti fondamentali
ENA341296417
Enamine
2-(2-methylpyrrolidin-1-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.22
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-methyl-1-pyrrolidinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-7-3-2-5-9(7)6-4-8/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI
CWCJURPRDOORGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93370
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)