Documenti fondamentali
ENA341295173
Enamine
(2-methoxyquinolin-4-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.23
Numero MDL:
Punto di fusione
86-89
Iupac Name
(2-methoxy-4-quinolinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-14-11-6-8(7-12)9-4-2-3-5-10(9)13-11/h2-6H,7,12H2,1H3
InChI
VZLFOYPOCKNHBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91623
Melting Point
86-89
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91623
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)