Documenti fondamentali
ENA341294630
Enamine
N-propyl-N-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine-3-carboxamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
10 G
5.290,50 €
SKU del venditore: EN300-91644-100MG
468,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
10 G
5.290,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.74
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-91644-100MG
468,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-propyl-N-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19F3N2O.ClH/c1-2-6-16(8-11(12,13)14)10(17)9-4-3-5-15-7-9;/h9,15H,2-8H2,1H3;1H
InChI
RPFVLJRJZLAJFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91644
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91644
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)