Documenti fondamentali
ENA341293557
Enamine
9-benzyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.33
Numero MDL:
Iupac Name
9-benzyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonane
Inchi Code
1S/C14H20N2/c1-2-4-12(5-3-1)11-16-13-6-7-14(16)10-15-9-8-13/h1-5,13-15H,6-11H2
InChI
WJNTXJZFBOWQPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89104
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89104
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)