Documenti fondamentali
ENA341291245
Enamine
6-(ethylamino)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Iupac Name
6-(ethylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-2-9-7-4-3-6(5-10-7)8(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
InChI
SDLJJCXFXNLGDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86417
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86417
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)