Key Documents
ENA336956424
Enamine
2-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Punto di fusione
97-98
Iupac Name
2-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-8-6-7-11-9-4-2-3-5-10(9)12-8/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
InChI
MLRIWPUOMFICTR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85783
Melting Point
97-98
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85783