Documenti fondamentali
ENA336956220
Enamine
(2-chlorophenyl)(3-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.72
Numero MDL:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(3-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H14ClNO/c1-17-11-6-4-5-10(9-11)14(16)12-7-2-3-8-13(12)15/h2-9,14H,16H2,1H3
InChI
GWFCQIPXJWTDTO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85292
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85292
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)