Documenti fondamentali
ENA336956102
Enamine
4-chloro-2-methyl-6-(propan-2-yloxy)quinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.71
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-isopropoxy-2-methylquinoline
Inchi Code
1S/C13H14ClNO/c1-8(2)16-10-4-5-13-11(7-10)12(14)6-9(3)15-13/h4-8H,1-3H3
InChI
LSUCFUOMBWNQKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85022
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85022
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)