Documenti fondamentali
ENA336956101
Enamine
(2S)-2-amino-N,4-dimethylpentanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.22
Numero MDL:
Iupac Name
(2S)-2-amino-N,4-dimethylpentanamide
Inchi Code
1S/C7H16N2O/c1-5(2)4-6(8)7(10)9-3/h5-6H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
InChI
LIBDTAYIDBPBRN-LURJTMIESA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85021
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85021
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)