Documenti fondamentali
ENA336956061
Enamine
4-cyclohexylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.34
Numero MDL:
Punto di fusione
160-161
Iupac Name
4-cyclohexylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H17NO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h6-10H,1-5H2,(H2,13,14,15)
InChI
BVXOWKKFUMLIDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27001
Melting Point
160-161
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27001