ENA336955911
Enamine
3-{[(2,5-difluorophenyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-{[(2,5-difluorophenyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H10F2O2S/c15-11-4-5-12(16)13(7-11)19-8-9-2-1-3-10(6-9)14(17)18/h1-7H,8H2,(H,17,18)
InChI
RWVVSLYNWJZWFZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84584
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)