ENA336955723
Enamine
3-aminopyridine-4-carboxamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-aminoisonicotinamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7N3O.ClH/c7-5-3-9-2-1-4(5)6(8)10;/h1-3H,7H2,(H2,8,10);1H
InChI
XEHDKTBGPZQJFE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85094
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85094
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)