Documenti fondamentali
ENA333559572
Enamine
3-ethoxy-2,2-dimethyl-N-propylcyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.77
Numero MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2,2-dimethyl-N-propylcyclobutanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23NO.ClH/c1-5-7-12-9-8-10(13-6-2)11(9,3)4;/h9-10,12H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI
SDARXVKHUDCDBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83840
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83840
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)