Documenti fondamentali
ENA333559515
Enamine
2-(pyrimidin-5-yl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-(5-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)10-4-2-1-3-9(10)8-5-12-7-13-6-8/h1-7H,(H,14,15)
InChI
OLFSCYMDVCTSRL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84315
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84315
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)