Documenti fondamentali
ENA333558784
Enamine
2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.63
Numero MDL:
Iupac Name
(5-chloro-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c11-8-1-2-10-9(5-8)7(3-4-12)6-13-10/h1-2,5-6,13H,3H2
InChI
UHFZUNGNGGEESB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82448
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82448
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)