Documenti fondamentali
ENA333558780
Enamine
[4-(pyridin-4-yl)phenyl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.24
Numero MDL:
Iupac Name
[4-(4-pyridinyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H12N2/c13-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-14-8-6-12/h1-8H,9,13H2
InChI
ILJYDQMZEQMUBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83155
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83155
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)