ENA333558735
Enamine
3-[(methylsulfanyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-[(methylsulfanyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NS.ClH/c1-8-5-6-2-3-7-4-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
InChI
YAJRPFWNCKTVCL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83055
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83055
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)