Documenti fondamentali
ENA333558728
Enamine
4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.64
Numero MDL:
Punto di fusione
226-227
Iupac Name
4-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O/c1-15-8-2-3-10-9(4-8)11(12)7(5-13)6-14-10/h2-4,6H,1H3
InChI
VIKNILFXAQPQEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83048
Melting Point
226-227
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83048
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)