ENA333558687
Enamine
3-cyclopropyl-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
About This Item
Punto di fusione
107-108
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c13-11(14)8-12(15,10-6-7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,15H,6-8H2,(H,13,14)
InChI
UZPRCDDDTTZRRE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82971
Melting Point
107-108
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82971
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)