Documenti fondamentali
ENA333558548
Enamine
N'-(2,2-dichloroacetyl)benzohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.08
Numero MDL:
Iupac Name
N'-benzoyl-2,2-dichloroacetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H8Cl2N2O2/c10-7(11)9(15)13-12-8(14)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,12,14)(H,13,15)
InChI
DOOTWISQOYOCKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82727
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82727
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)