Documenti fondamentali
ENA333558325
Enamine
3-amino-4-methoxybutan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-4-methoxy-1-butanol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c1-8-4-5(6)2-3-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
InChI
RJJKIMBTZBWVMC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83030
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83030
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)