ENA332673204
Enamine
1-(4-benzylmorpholin-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-(4-benzyl-2-morpholinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-11(15)13-10-14(7-8-16-13)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3
InChI
HYFNBIVNYJGFJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80674
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80674
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)