Documenti fondamentali
ENA332673143
Enamine
1-(morpholine-4-sulfonyl)piperidin-4-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.79
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-morpholinylsulfonyl)-4-piperidinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N3O3S.ClH/c10-9-1-3-11(4-2-9)16(13,14)12-5-7-15-8-6-12;/h9H,1-8,10H2;1H
InChI
AMRIIFMHKXGOJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80590
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80590
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)