Documenti fondamentali
ENA332673048
Enamine
1-benzyl-3,3-bis(trifluoromethyl)pyrrolidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.24
Numero MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3,3-bis(trifluoromethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C13H13F6N/c14-12(15,16)11(13(17,18)19)6-7-20(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChI
FZGPQHRSIOFWRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80513
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80513
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)