Documenti fondamentali
ENA332672534
Enamine
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.07
Numero MDL:
Iupac Name
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c10-7-2-3-8-9(6-7)12-5-1-4-11-8/h2-3,6H,1,4-5H2
InChI
AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39342
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39342
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)