Documenti fondamentali
ENA321765957
Enamine
methyl 4-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.16
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidoate
Inchi Code
1S/C9H8F3NO/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)9(10,11)12/h2-5,13H,1H3
InChI
JNQSYMIOZLXDEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78622
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78622
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)