ENA321765936
Enamine
2-acetamido-6-fluorobenzoic acid
About This Item
Punto di fusione
199-200
Iupac Name
2-(acetylamino)-6-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8FNO3/c1-5(12)11-7-4-2-3-6(10)8(7)9(13)14/h2-4H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
IWTHKNXLQDASPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77811
Melting Point
199-200
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77811
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)