Documenti fondamentali
ENA321765569
Enamine
N-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-N-cyclopropylacetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.72
Numero MDL:
Iupac Name
N-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-N-cyclopropylacetamide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2OS/c1-6(13)12(8-2-3-8)9-11-7(4-10)5-14-9/h5,8H,2-4H2,1H3
InChI
ORMXNHDRBMVEGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77868
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77868
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)