Documenti fondamentali
ENA321765266
Enamine
4-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c1-11-6-7-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6-7,10H2,1H3
InChI
MXBPRIALOVTHRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76110
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76110
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)