Documenti fondamentali
ENA321765180
Enamine
(5-methyl-1-benzofuran-2-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.2
Numero MDL:
Iupac Name
(5-methyl-1-benzofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-7-2-3-10-8(4-7)5-9(6-11)12-10/h2-5H,6,11H2,1H3
InChI
LNHJWZLDJYOZGC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77484
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77484
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)