Documenti fondamentali
ENA321764656
Enamine
5-cyclohexylpyrrolidin-3-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.27
Numero MDL:
Iupac Name
5-cyclohexyl-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C10H19NO/c12-9-6-10(11-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h8-12H,1-7H2
InChI
NWRDUJHOJAABBR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77502
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77502
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)