ENA321761955
Enamine
3-(ethylsulfanyl)azepane
About This Item
Iupac Name
3-(ethylsulfanyl)azepane
Inchi Code
1S/C8H17NS/c1-2-10-8-5-3-4-6-9-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI
RJVUDYKKQNLPNU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74259
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)